Comment rechercher ?
Cherchez par,
  • réf. article Fisher Scientific à 5 caractères, préfixez les réfs. du "W", ex : W12345
  • réf. usine
  • mots clefs
  • marque
  • formule chimique
  • numéro CAS
Vous pouvez,
  • associer différents mots clefs, ex : agitateur Fisher Scientific
  • rechercher une séquence exacte de mots clefs, ex : "agitateur magnétique"
  • rechercher vos produits chimiques par structure moléculaire, utilisez le moteur de recherche dédié disponible via "Mes plus"
permet de restreindre la recherche
Recherche
Ok
Recherche
par application
1 /
10084740 - X10 FILTRE EN LIGNE 50MM 0,2µ PTFE
filtre event autoclavable PTFE 0,2 µm Ø 50 mm
10084740 Syringe/inline filter Thermo Scientific Nalgene ??product.imageZoom?? 10084740 Syringe/inline filter Thermo Scientific Nalgene
Comparer
Description
Marque : THERMO SCIENTIFIC NALGENE
Conditionnement : 10 PCS
Ancienne référence : W86618
Code fabricant : DS0222-0020
Code nomenclature : 51.5103
Spécifications
corps de filtre: polyproplène PP
membrane: PTFE
pression maximale: 4,1 bar
raccord: tube Ø 6 mm à 9 mm
seuil: 0,2
surface de filtration: 20 cm[exp]2[/exp]
température maximale: 121 °C
Quantité Prix unitaire
1 119,20€
10 PCS
en stock  en stock 4
Information produit
  • filtre évent PTFE 0,2 µm
  • Ø 25 mm
  • Surface de filtration 4x plus importante qu'une membrane Ø 25 mm.
  • Ultra-purification des solvants agressifs et filtration de l'air et des gaz (évent…).
  • filtre membrane PTFE Nalgene
Autres modèles
Comparer Code produit Description Marque Stock Prix Commande
Vignette 10278920 X10 FILTRE EN LIGNE 50MM 0,45 PTFE
conformité OSHA 29CFR part 1910.1030 pour la
Code fabricant : DS0222-0045
THERMO SCIENTIFIC NALGENE en stock   8 109,60€
10 PCS
Comparer Code produit Description Marque Stock Prix Commande
Documentation
Catalogue page 748
Images
10084740 Syringe/inline filter Thermo Scientific Nalgene 10084740 Syringe/inline filter Thermo Scientific Nalgene 10084740 Syringe/inline filter Thermo Scientific Nalgene Thermo Scientific Nalgene
Insight2 Version 05-02